主要文件
8.11963
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 22 DD
for synthesis
别名:
Kryptofix® 22 DD, 4,13-Didecyl-1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H66N2O4
CAS号:
分子量:
542.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
279-168-4
形狀:
powder
形狀
powder
mp
36-39 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C32H66N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-33-21-25-35-29-31-37-27-23-34(24-28-38-32-30-36-26-22-33)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChI 密鑰
WUHOJKXEIIYUSL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 97.5 %
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (IR): passes test
法律資訊
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3