文件
8.08649
Sigma-Aldrich
Trioctylamine
for synthesis
别名:
Trioctylamine, N,N-Dioctyl-1-octanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H51N
CAS号:
分子量:
353.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
214-242-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥92.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
315 °C
mp
-39 °C
轉變溫度
flash point 168 °C
溶解度
<0.0001 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI 密鑰
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.813
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
334.4 °F
閃點(°C)
168 °C