文件
8.08634
Sigma-Aldrich
Ethyl tridecanoate
for synthesis
别名:
Ethyl tridecanoate, Tridecanoic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11COOC2H5
CAS号:
分子量:
242.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
248-929-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI 密鑰
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3