主要文件
8.08617
Sigma-Aldrich
Terephthaldialdehyde
for synthesis
别名:
Terephthaldialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, Terephthalaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,4-(CHO)2
CAS号:
分子量:
134.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
EC索引号:
210-784-8
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
沸点
245-248 °C/1013 hPa
mp
112-115 °C
溶解性
3 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=Cc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
InChI key
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
168.8 °F - closed cup
闪点(°C)
76 °C - closed cup