蒸汽壓力
0.18 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
480 °C
效力
3250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-7.5 % (v/v)
pH值
7.4 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
200 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
轉變溫度
flash point 85 °C
溶解度
15 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
InChI 密鑰
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
o-Toluidine for synthesis. CAS 95-53-4, EC Number 202-429-0, chemical formula 2-(CH₃)C₆H₄NH₂.
分析報告
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.998 - 1.000Identity (IR)passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup