文件
8.07574
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolecarbaldehyde
for synthesis
别名:
2-Pyrrolecarbaldehyde, Pyrrole-2-aldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-Formylpyrrole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5NO
CAS号:
分子量:
95.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
213-705-5
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
bp
217-219 °C
mp
43-46 °C
轉變溫度
flash point >100 °C
InChI
1S/C5H5NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-4,6H
InChI 密鑰
ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107 °C - closed cup