文件
8.07494
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine
for synthesis
别名:
Pyrrolidine, Tetramethyleneimine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9N
CAS号:
分子量:
71.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
204-648-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
65 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
345 °C
效力
433 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-10.6 % (v/v)
pH值
12.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
86-88 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
轉變溫度
flash point 3 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-2-4-5-3-1;/h5H,1-4H2;1H
InChI 密鑰
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
37.4 °F - closed cup
閃點(°C)
3 °C - closed cup