文件
8.07471
Sigma-Aldrich
多聚磷酸
for synthesis
别名:
多聚磷酸, PPA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO[P(OH)(O)O](n)H
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
232-417-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
2 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
83-87% P2O5 basis (acidimetric)
形狀
viscous liquid
bp
530 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
密度
2.06 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/O5P2.H3O4P/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
FVYIVXLIMHNYTD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
多聚磷酸(PPA)是将正磷酸和线性磷酸结合在一起的无机强酸。因其具有强脱水性、磷酸介质的低亲核性、良好的溶剂化能力、适度酸性和低氧化性,广泛用于有机合成。虽然多聚磷酸的酸性远弱于H2SO4,但它仍然具有100%的脱水率。
應用
多聚磷酸(PPA)在以下反应中,可用作试剂:
  • 酰化和烷化反应。
  • 芳香酸、酯、酮、醛、缩醛、醇和烯烃经环化作用合成环化芳香族化合物。
  • 在Bischler−Napieralski反应中,由苯乙基甲酰胺形成异喹啉环系产物。
  • 腙经Fischer吲哚合成2位取代吲哚。
  • 通过贝克曼重排反应将肟转化为酰胺。
多聚磷酸也可作为一种催化剂,用于合成:
  • 芳香酸和硝基甲烷通过Lossen重排反应形成苯胺衍生物。
  • 腈水解成为酰胺。
  • 尿素和甲醇合成碳酸二甲酯(DMC)。
  • α-苯氧酮环化形成苯并呋喃。
PPA也可与其他试剂一起进行各种有机转化反应。例如:
  • PPA/乙硫醇混合物可用于选择性打开双环氧类固醇中的一个环氧环。
  • PPA/POCl3催化混合物用于将叔醇转化为相应的氯化物。
  • PPA/乙酸用于合成不可烯醇化的β-二酮。
  • PPA/碘化钾混合物用于将伯甲基醚转化为伯烷基碘化物。
  • PPA/硝酸催化混合物用于硝化反应,有害性低于 Ac2O/HNO3混合物。
分析報告
含量(酸量法,以P₂O₅计):83.0 - 87.0 %
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Synthesis of dimethyl carbonate from urea and methanol using polyphosphoric acid as catalyst
Sun Jianjun, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 239(1-2), 82-86 (2005)
Polyphosphoric Acid
Dodd, John H
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)