product name
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), anhydrous, for synthesis
品質等級
形狀
powder
效力
276 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
<1 (20 °C in H2O)
溶解度
587 g/L
密度
4.3 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Pt
InChI 密鑰
YTQAIHLQJINUGP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (ex Pt): ≥ 99.0 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2