主要文件
8.05891
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropionitrile
for synthesis
别名:
3-Methoxypropionitrile, 2-Methoxyethyl cyanide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NO
CAS号:
分子量:
85.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
203-790-7
NACRES:
NA.22
蒸汽压
2.3 hPa ( 30 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
390 °C (DIN 51794)
效能
4130 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-15.3 % (v/v)
pH值(酸碱度)
6.8 (25 °C, 111 g/L in H2O)
沸点
164-165 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
转变温度
flash point 66 °C
溶解性
540 g/L
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N#CCCOC
InChI
1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
InChI key
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
150.8 °F - closed cup
闪点(°C)
66 °C - closed cup