文件
8.05805
Sigma-Aldrich
Quinaldine
for synthesis
别名:
Quinaldine, 2-Methylquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9N
CAS号:
分子量:
143.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-085-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
1230 mg/kg LD50, oral (Rat)
1870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
6.9 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
246.9 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
轉變溫度
flash point 79 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.059 - 1.061
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup