文件
8.03296
Sigma-Aldrich
环氧氯丙烷
for synthesis
别名:
环氧氯丙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5ClO
CAS号:
分子量:
92.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
203-439-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
16.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
385 °C
效力
90 mg/kg LD50, oral (Rat)
515 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.8-21 % (v/v)
mp
-57 °C
轉變溫度
flash point 28 °C
溶解度
65.9 g/L
密度
1.18 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI 密鑰
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 用于去除污染物的水不溶性β-环糊精-环氧氯丙烷聚合物:本文综述了β-环糊精-环氧氯丙烷聚合物在吸附过程中去除水溶液中污染物的应用(N Morin-Crini, P Winterton, S Fourmentin, 2018, Progress in Polymer Science)。
  • 丙烯制环氧氯丙烷工艺的生态效率改进:这项研究分析了提高丙烯制环氧氯丙烷生产过程的生态效率,对风车叶片制造等工业应用至关重要(Ł Madej, AA Kiss, 2023, Journal of Chemical Technology & Biotechnology)。
分析報告
含量测定(GC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.178 - 1.182
同一性(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
82.4 °F
閃點(°C)
28 °C