主要文件
8.02603
Sigma-Aldrich
Chloroacetone
(stabilised) for synthesis
别名:
Chloroacetone, 1-Chloro-2-propanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
92.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-161-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
42 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
610 °C
效力
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.4 % (v/v)
pH值
4.3 (20 °C, 124 g/L in H2O)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
轉變溫度
flash point 36 °C
溶解度
100 g/L
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClCC(=O)C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI 密鑰
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
(stabilised) for synthesis
應用
Chloroacetone (stabilised) for synthesis. CAS No. 78-95-5, EC Number 201-161-1.
分析報告
Assay (GC, area%)≥ 94.5 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.149 - 1.153Identity (IR)passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup