主要文件
8.02505
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamaldehyde
for synthesis
别名:
trans-Cinnamaldehyde, trans-Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=CHCHO
CAS号:
分子量:
132.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
203-213-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
2220 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
251 °C/960 hPa
mp
-8 °C
轉變溫度
flash point 138 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
InChI 密鑰
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
相关类别
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.051
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
221.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
105 °C - Pensky-Martens closed cup