蒸汽壓力
0.2 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
590 °C
效力
270 mg/kg LD50, oral (Rat)
270 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
66 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
轉變溫度
flash point 102 °C
溶解度
0.1 g/L
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
InChI 密鑰
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.017
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.017
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup