文件
8.00273
Sigma-Aldrich
4′-Aminoacetophenone
for synthesis
别名:
4′-Aminoacetophenone, 1-(4-Aminophenyl)-ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(NH2)C6H4COCH3
CAS号:
分子量:
135.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
202-801-2
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
powder
效力
381 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
292-294 °C/1013 hPa
mp
103-106 °C
溶解度
6.5 g/L
體積密度
580 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
InChI 密鑰
GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3