主要文件
8.00239
Sigma-Aldrich
Benzyl cinnamate
for synthesis
别名:
Benzyl cinnamate, Benzyl trans-3-phenylpropenoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14O2
CAS号:
分子量:
238.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-109-3
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
crystals
效力
5530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
350 °C/1013 hPa
mp
34 °C
轉變溫度
flash point 180 °C
溶解度
<10 mg/L
密度
1.109 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
InChI 密鑰
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 36 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
180 °C