主要文件
71514-M
Millipore
大型浮板
别名:
Floating Rack for D-Tube Dialyzers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.24
制造商/商品名称
Novagen®
储存条件
OK to freeze
储存温度
10-30°C
一般描述
浮动架设计用于将D-Tube透析器固定在交换缓冲液中。每个浮动架(Mini)最多可容纳九个D-Tube透析器(Mini)设备。每个浮动架(Midi)最多可容纳四个D-Tube透析器(Midi)单元。每个浮动架(Maxi)最多可容纳七个D-Tube透析器(Maxi)设备。每个浮动架(Mega)可容纳一个D-Tube透析器(Mega)单元。每个包装包含10个浮动架。
警告
毒性:标准处理(A)
法律信息
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13