化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C18H21N5O3/c1-11(2)12-5-7-13(8-6-12)20-14(24)9-23-10-19-16-15(23)17(25)22(4)18(26)21(16)3/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,20,24)
InChI 密鑰
HEQDZPHDVAOBLN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种细胞渗透性和选择性TRPA1拮抗剂,可可逆拮抗AITC-和福尔马林诱发的钙内流(IC50分别为6.2 µM和5.3 µM),并在膜片钳试验中阻断表达TRPA1的HEK293细胞中AITC-和福尔马林诱导的内向和外向电流。它显示出对大鼠和小鼠TRPA1直系同源物的活性,但不阻断由TRPV1、TRPV3、TRPV4、hERG或NaV1.2通道介导的电流。该化合物还可在培养的大鼠DRG神经元中阻断福尔马林诱导的TRPA1激活,并在体内减弱大鼠(300 mg/kg,i.p.)对福尔马林的疼痛相关反应。
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Taylor-Clark, T., et al. 2008.Mol.Pharmacol.73, 274.
McNamara, C., et al. 2007.Proc.Natl.Acad.Sci. U S A.104, 13525.
McNamara, C., et al. 2007.Proc.Natl.Acad.Sci. U S A.104, 13525.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3