主要文件
6.17990
Sigma-Aldrich
Brij® 35
别名:
Brij® 35
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H4O)nC12H26O
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
SMILES字符串
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
>300.2 °F
闪点(°C)
> 149 °C