文件
616371
Sigma-Aldrich
牛抑肽酶,重组,烟草属,无动物源性
recombinant, expressed in Nicotiana, heat and acid-stable competitive, reversible inhibitor of serine proteases
别名:
牛抑肽酶,重组,烟草属,无动物源性, 胰腺胰蛋白酶抑制剂,胰蛋白酶-血管舒张素抑制剂,血管舒张素-胰蛋白酶抑制剂,抑肽酶,碱性胰蛋白酶抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C284H432N84O79S7
CAS号:
分子量:
6511.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
酶委員會索引編號:
2329949
NACRES:
NA.77
重組細胞
expressed in Nicotiana
品質等級
化驗
≥98% (SDS-PAGE)
形狀
powder
比活性
≥5.0 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white to off-white
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
重组牛抑肽酶,不含动物源性成分。抑肽酶是一种具有竞争性、可逆性的蛋白水解和酯酶活性抑制剂。一种对热和酸相对稳定的丝氨酸蛋白酶抑制剂。形成紧密的复合物,阻断酶的活性位点。在与蛋白酶等摩尔浓度下有效。抑制多种蛋白酶,包括凝血前期的凝血因子、组织和白细胞蛋白酶、糜蛋白酶、胰蛋白酶(Kd = 5 x 10-14 M)、纤溶酶(Kd = 2.3 x 10-10 M)和激肽释放酶 (Kd = 1 x 10-7 M)。抑肽酶不抑制的蛋白酶包括因子Xa、凝血酶、胃蛋白酶、木瓜蛋白酶和羧肽酶A和B。用于蛋白质纯化和通过防止蛋白水解损伤延长培养细胞的寿命。
生化/生理作用
主要靶标
糜蛋白酶
产物不与ATP竞争。
可逆性:是
对于蛋白酶、纤溶酶和激肽释放酶,Kd分别为5 x 10-14 M、2.3 x 10-10 M、1 x 10-7 M
细胞可渗透性:否
包裝
特定浓度批号请参考小瓶的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个TIU(胰蛋白酶抑制单位)定义为在25°C、pH 7.8条件下,将2个胰蛋白酶单位的活性降低50%的抑肽酶或产品或抑制剂的量,其中一个胰蛋白酶单位将每分钟水解1 µmol BAPNA。
外觀
不含动物源性成分。
其他說明
Deutscher, M.P., 1990.Methods Enzymol.182, 83.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Pietri Puustinen et al.
Autophagy, 16(10), 1871-1888 (2020-01-28)
Macroautophagy/autophagy is a central component of the cytoprotective cellular stress response. To enlighten stress-induced autophagy signaling, we screened a human kinome siRNA library for regulators of autophagic flux in MCF7 human breast carcinoma cells and identified the catalytic subunit of