主要文件
5.38094
Sigma-Aldrich
P18IN011
别名:
P18IN011, 1,2-苯并恶唑-3-基-4-乙酰氨基苯磺酸盐,p18-Cdk6相互作用阻滞剂,p18INK4C抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12N2O5S
CAS号:
分子量:
332.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(Oc2n[o]c3c2cccc3)c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C15H12N2O5S/c1-10(18)16-11-6-8-12(9-7-11)23(19,20)22-15-13-4-2-3-5-14(13)21-17-15/h2-9H,1H3,(H,16,18)
InChI 密鑰
SIXNKGXJEIVCDH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种细胞可渗透的苯并恶唑基-乙酰氨基苯磺酸盐化合物,可直接与 p18 蛋白相互作用并阻断其活性。特异性破坏 p18-Cdk6 复合物的形成,而对 p16-Cdk6 的相互作用没有影响。研究表明,可将 HSC 的长期繁殖能力显着提高约 4.2 倍,并增加频率(ED50 为 5.70 µM)。研究表明,对细胞增殖和凋亡的影响很小。
一种细胞可渗透的苯并恶唑基-乙酰氨基苯磺酸盐化合物,可直接与 p18 蛋白相互作用并阻断其活性。特异性破坏 p18-Cdk6 复合物的形成,而对 p16-Cdk6 的相互作用没有影响。研究表明,可将 HSC 的长期繁殖能力显着提高约 4.2 倍,并增加频率(ED50 为 5.70 µM)。研究表明,对细胞增殖和凋亡的影响很小。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量是因批次特异性的。就特定批次的分子量,请参阅样品瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表无水的基线分子量。
生化/生理作用
主靶
p18
可逆性:是
细胞可透过性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他說明
Gao, Y., et al. 2015.Nat. Commun.6, 6328.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
612.1 °F
閃點(°C)
322.3 °C