主要文件
527962
Millipore
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis
别名:
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis, Natamycin, Pimafucin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H47NO13
CAS号:
分子量:
665.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥80% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
acetic acid: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
一般說明
Antifungal polyene macrolide that is active in the cell membrane.
警告
Toxicity: Harmful (C)
重構
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
其他說明
Pederson, J.C. 1992. Appl. Environ. Microbiol. 58, 1064.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3