文件
5.06238
Sigma-Aldrich
氢溴酸西酞普兰 氢溴酸盐
别名:
1-[3-(二甲氨基)丙基]-1-(4-氟苯基)-1,3-二氢-5-异苯并呋喃甲腈 氢溴酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21FN2O · HBr
CAS号:
分子量:
405.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
效力
1.8 nM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
water: 10 mM
ethanol: 50 mM
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A potent uptake inhibitor highly selective for 5-HT transporter without effect on noradrenalin or dopamine uptake (IC50 = 1.8, 8800 and 41000 nM for 5-HT, noradrenalin and dopamine, respectively). Clinically prescribed as an antidepressant drug. Widely used in research related to depressive disorders.
生化/生理作用
有效的选择性 5-羟色胺摄取抑制剂 (Ki = 5.4 nM);抗抑郁药
Primary Target
5-HT Transporter
警告
Toxicity: Harmful (C)
重構
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
其他說明
Garriock, A., et al., 2010. Bio. Psychiatry.67, 133.
Gabriel, J.P., et al. 2009. J. Neurosci.29,10387.
Torres, G.E., et al. 2003. Nat. Rev. Neurosci.4, 13.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2