主要文件
5.04570
Sigma-Aldrich
衣霉素,来自链霉菌Streptomyces lysosuperficus
InSolution, 25 mM in DMSO
别名:
InSolution衣霉素,Streptomyces lysosuperficus
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H64N4O16
CAS号:
分子量:
844.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
儲存溫度
−70°C
InChI
1S/C30H46N4O16/c1-11(2)5-4-6-16(38)32-19-23(43)20(40)14(47-29(19)50-28-18(31-12(3)36)22(42)21(41)15(10-35)48-28)9-13(37)26-24(44)25(45)27(49-26)34-8-7-17(39)33-30(34)46/h4,6-8,11,13-15,18-29,35,37,40-45H,5,9-10H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,38)(H,33,39,46)/b6-4+/t13?,14-,15-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
InChI 密鑰
ZHSGGJXRNHWHRS-PEALBESXSA-N
生化/生理作用
细胞渗透性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
25 mM(5 mg/237 µL)Streptomyces lysosuperficus衣霉素(货号654380)无菌滤过溶液,溶剂为DMSO
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。分装后在-7-°C下可稳定保存6个月。
可以使用pH 8.0至10.0的H₂O或pH > 7.0(优选> 8.0)的适当缓冲液稀释DMSO储备溶液制备水溶液
其他說明
Tordai, A., et al. 1995.Biochem.Biophys.Res. Commun.206, 857.
Price, B.D., et al. 1992.J. Cell Physiol.152, 545.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1