文件
5.00257
SAFC
核黄素
E 101 (i)
别名:
Riboflavin, Lactoflavine, Vitamin B2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20N4O6
CAS号:
分子量:
376.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶號碼:
E101 (i)
酶委員會索引編號:
201-507-1
品質等級
形狀
solid
效力
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5.5-7.2 (20 °C, 0.07 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
溶解度
0.07 g/L
體積密度
100 kg/m3
應用
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
InChI 密鑰
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
應用
Riboflavin, also known as vitamin B₂, is a vitamin found in food and used in dietary supplements.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1