Key Documents
4.91049
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
high purity
别名:
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15BF4N2
分子量:
226.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
pH值
5 (20 °C in H2O)
mp
-71 °C
密度
1.20 g/cm3
分析報告
Purity (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm