化驗
≥98% (HPLC)
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
water: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C79H129N27O22/c1-41(2)33-54(72(122)95-44(5)66(116)103-56(36-59(84)110)73(123)102-53(77(127)128)27-28-58(83)109)104-70(120)49(23-13-15-29-80)100-69(119)52(26-18-32-90-79(87)88)99-65(115)43(4)96-75(125)57(40-107)105-71(121)50(24-14-16-30-81)101-68(118)51(25-17-31-89-78(85)86)98-64(114)42(3)94-61(112)39-93-76(126)63(45(6)108)106-74(124)55(35-47-21-11-8-12-22-47)97-62(113)38-91-60(111)37-92-67(117)48(82)34-46-19-9-7-10-20-46/h7-12,19-22,41-45,48-57,63,107-108H,13-18,23-40,80-82H2,1-6H3,(H2,83,109)(H2,84,110)(H,91,111)(H,92,117)(H,93,126)(H,94,112)(H,95,122)(H,96,125)(H,97,113)(H,98,114)(H,99,115)(H,100,119)(H,101,118)(H,102,123)(H,103,116)(H,104,120)(H,105,121)(H,106,124)(H,127,128)(H4,85,86,89)(H4,87,88,90)/t42-,43-,44-,45+,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,63-/m0/s1
InChI 密鑰
PULGYDLMFSFVBL-SMFNREODSA-N
一般說明
生化/生理作用
Opioid-like G-protein coupled receptor, ORL1 (Opioid Receptor-Like 1)
警告
序列
其他說明
Sandin, J., et al. 1999. NeuroReport 10, 71.
Meunier, J., et al. 1995. Nature 377, 532.
Reinscheid, R.K., et al. 1995. Science 270, 792.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3