文件
391338
Millipore
HEPES
≥99% dry basis (titration), crystalline powder, amniosulfonic acid buffer
别名:
HEPES, 4-(2-羟乙基)哌嗪-1-乙磺酸, N-(2-羟乙基)哌嗪-N′-(2-乙磺酸)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18N2O4S
CAS号:
分子量:
238.30
Beilstein:
883043
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.25
product name
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
品質等級
化驗
≥99% dry basis (titration)
形狀
crystalline powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
有用的pH值範圍
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解度
water: 1 M
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤1 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
两性离子N-取代氨基磺酸缓冲液。HEPES的最大缓冲能力非常接近哺乳动物组织液的pH值(37°C时pKa为7.31)。表现出无金属结合,并且具有较小的温度依赖性ΔpKa,为-0.014/°C。
两性离子N-取代氨基磺酸缓冲液。在pH值为6.8-8.2的范围内有用。在 25°C 下的 pKa 为7.48。
吸光度(1.0 M,H2O,260 nm):≤0.05。
吸光度(1.0 M,H2O,280 nm):≤0.04
警告
毒性:刺激性(B)
重構
在复溶后存放于室温(20°C)。储备溶液在20°C下可稳定保存至多6个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1