文件
390602
Sigma-Aldrich
羟基法舒地尔
A cell-permeable, hydroxylated metabolite of HA 1077 that displays anti-anginal properties.
别名:
羟基法舒
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17N3O3S · xHCl
分子量:
307.37 (free base basis)
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C14H17N3O3S.ClH/c18-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-16-14)21(19,20)17-9-2-6-15-8-10-17;/h1,3-5,7,15H,2,6,8-10H2,(H,16,18);1H
InChI 密鑰
XWWFOUVDVJGNNG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
HA 1077(法舒地尔;目录编号371970)的细胞可渗透的羟基化代谢物,具有抗心绞痛特性。用作Rho激酶的ATP竞争性和可逆性抑制剂(分别使用肽和MLC作为底物,IC50=0.9和1.8 µM),其选择性比MLCK、MRCKβ和PKC高约100倍。据报道在体外体内均抑制Rho激酶介导的收缩。
生化/生理作用
主要靶标
Rho激酶
产物与ATP竞争。
可逆性:是
细胞可渗透性:是
靶标IC50:分别使用肽和MLC作为底物,对Rho激酶为0.9和1.8 µM
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:有害(C)
外觀
10 mM(2 mg/582 µl)的H₂O溶液。
其他說明
Ito, K., et al. 2003.J. Physiol.546, 823.
Takemoto, M., et al. 2002.Circulation106, 57.
Shimokawa, H., et al. 1999.Cardiovasc.Res.43, 1029.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3