化驗
≥96% (TLC)
形狀
solid
分子量
micellar wt 900
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
凝集数
2
顏色
white
pKa
4.8
CMC
2.1 mM
溶解度
water: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1
InChI 密鑰
IIYSTUUVIASHBG-YEUHZSMFSA-N
一般說明
离子型洗涤剂,CMC为2.1 mM,胶束重量为900。通过与核酸内切酶的DNA裂解相关的机制诱导肝细胞中的凋亡。聚集数:2.
通过与核酸内切酶的DNA裂解相关的机制诱导肝细胞中的凋亡。聚集数:2.
警告
毒性:刺激性(B)
其他說明
Kwo, P., et al. 1995.Am. J. Physiol.268, G613.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3