文件
287815
Sigma-Aldrich
3,4-二氯异香豆素
别名:
3,4-二氯异香豆素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H4Cl2O2
CAS号:
分子量:
215.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥99% (elemental analysis)
品質等級
形狀
lyophilized solid
效力
5-100 μM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
顏色
white
溶解度
DMF: 10 mM
DMSO: 10 mM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C9H4Cl2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9(12)13-8(7)11/h1-4H
InChI 密鑰
SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种有效的、不可逆的丝氨酸蛋白酶抑制剂。与丝氨酸蛋白酶反应释放酰氯部分,可酰化另一个活性位点残基。抑制颗粒酶B,并阻断胸腺细胞中凋亡的核小体间DNA切割,而无需核酸内切酶的参与。不影响硫醇蛋白酶和金属蛋白酶。对β-内酰胺酶无任何活性。
一种有效的、不可逆的丝氨酸蛋白酶抑制剂。阻断胸腺细胞中凋亡的核小体间DNA切割,而无需核酸内切酶的参与。与丝氨酸蛋白酶反应释放酰氯部分,可酰化另一个活性位点残基。不影响硫醇蛋白酶和金属蛋白酶。也对β-内酰胺酶无任何活性。在5-100µppm浓度范围内有效。
有效浓度:5-100 µM;在pH 7.5下t½ = 20 min。
生化/生理作用
主要靶标
丝氨酸蛋白酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Cain, K., et al. 1994.Biochem.Cell Biol.72, 631.
Weaver, V.M., et al. 1993.Biochem.Cell Biol. 71, 488.
Odake, S., et al. 1991.Biochemistry 30, 2217.
Harper, J.W., et al. 1985.Biochemistry24, 1831.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3