主要文件
2400
Millipore
Stat-Matic I洗板机,瓶口分液器
The StatMatic I automated plate washer provides a convenient & affordable alternative for diagnostic assays & cell culture work.
别名:
plate washer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104923
eCl@ss:
36102014
制造商/商品名称
Chemicon®
运输
ambient
一般描述
StatMatic I为诊断分析和细胞培养工作提供了方便且实惠的替代物。与八端口一次性歧管配合使用,StatMatic I提供了多通道移液器无法实现的连续操作。设计用于96孔微孔板的八端口歧管可输送体积为100、200、250或300 μL的液体,孔间准确度为5%或更高。
由聚丙烯,PTFE,玻璃和陶瓷构成,StatMatic I没有裸露的玻璃,可以破裂,并且需要最少的维护。StatMatic I与大多数试剂和化学品兼容,并且经过设计,即使是基于蛋白质的试剂也不′会引起粘附。过滤后的通风口可保持液体无污染物。此外,灌注管线允许再循环进入分配器端口,而无需取出瓶子。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
一般实验室用途