文件
208900
Sigma-Aldrich
钙蛋白酶抑制蛋白,人,重组,域I
Domain I of human calpastatin.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
品質等級
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种内源性蛋白酶抑制剂,特异性作用于钙蛋白酶I(目录编号208712),一种Ca2+依赖性半胱氨酸蛋白酶。广泛分布于哺乳动物和禽类细胞中。具有比钙蛋白酶抑制剂I(目录编号208719)和钙蛋白酶抑制剂II(目录编号208721)更好的抑制作用。钙蛋白酶抑制剂对应于人钙蛋白酶抑制剂的结构域I。人结构域I的抑制序列由至少18个氨基酸残基组成。
人钙蛋白酶抑制剂的结构域I。一种特异性作用于钙蛋白酶-1的内源性蛋白酶抑制剂(目录编号208712)。表现出比钙蛋白酶抑制剂I和II更大的抑制效力。
生化/生理作用
50 nM完全抑制7.5 µg/ml钙蛋白酶I的活性
主要靶标
钙蛋白酶-1
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存3个月。
分析報告
通过SDS-PAGE进行均质
其他說明
Salamino, F., et al. 1994.Biochem.Biophys.Res. Commun.199, 1326.
Uemori, T., et al. 1990.Biochem.Biophys.Res. Commun.166, 1485.
Asada, K., et al. 1989.J. Enzyme Inhib.3, 49.
法律資訊
不可在日本销售。
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Philippe M Duquette et al.
Journal of neurochemistry, 152(3), 315-332 (2019-07-26)
During development, neurons extend axons toward their appropriate synaptic targets to establish functional neuronal connections. The growth cone, a highly motile structure at the tip of the axon, is capable of recognizing extracellular guidance cues and translating them into directed