文件
200100
Sigma-Aldrich
苄基-2-乙酰胺基-2-脱氧-α-D-吡喃半乳糖苷
≥98% (TLC), solid, O-linked glycosylation inhibitor, Calbiochem®
别名:
苄基-2-乙酰胺基-2-脱氧-α-D-吡喃半乳糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21NO6
CAS号:
分子量:
311.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
product name
苄基-2-乙酰胺基-2-脱氧-α-D-吡喃半乳糖苷, Used as an inhibitor of O-linked glycosylation in a variety of cell lines.
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
off-white
溶解度
hot ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(N[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)[C@H](O[C@@H]1CO)OCC2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
InChI 密鑰
SKOZFDIGKDPQBO-QMIVOQANSA-N
一般說明
在多种细胞系中用作O-联糖基化的抑制剂。它也已被用来抑制2,3(O)-唾液酸转移酶并破坏HT-29细胞中的糖蛋白靶向。N-乙酰基β-D-氨基葡萄糖基转移酶的底物。
在多种细胞系中用作O-联糖基化的抑制剂。还可抑制HT-29细胞中的2,3(O)-唾液酸转移酶并破坏糖蛋白靶向。N-乙酰基β-D-氨基葡萄糖基转移酶的底物。
生化/生理作用
主要靶标
O-联糖基化
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Huet, G., et al. 1998.J. Cell Biol. 141, 1311.
Kuan, S.-F., et al. 1989.J. Biol. Chem. 264, 19271.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3