文件
1.99019
Supelco
缓冲溶液
(di-sodium tetraborate)tracable to SRM from NIST and PTB pH 9.18 (25°C) Certipur®
别名:
Buffer solution pH 9.2 (25 °C in H2O)(di-sodium tetraborate)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161705
NACRES:
NA.25
等級
certified reference material
品質等級
產品線
Certipur®
pH值
9.2 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
格式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
四硼酸二钠缓冲溶液是在注册校准实验室用优质试剂和水以重量法制备的。根据5点校准法,采用复合玻璃电极测定其pH值在25°C下为9.18。测量是按照DIN 19268采用符合DIN 19266、NIST、IUPAC、欧洲药典和美国药典的参考缓冲溶液。缓冲液的pH值强烈依赖于温度,因此在使用过程中必须保持恒定温度。
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取当前证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
應用
用作校准pH测量仪器或pH电极的标准品,并作为测量其他溶液pH值的对照品。
特點和優勢
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
  • 可追溯至NIST 二级参考标准物质和PTB一级有证参考标准物质
  • 30 mL袋装即用溶液
  • 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
  • 产品标签遵循ISO指南31,包含订购号、物品描述、批号、安全数据和有效期的信息
  • 包装材料已按照ISO指南35进行详细稳定性研究
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany