文件
196418
Millipore
四钠盐 BAPTA
Ca2+ chelator exhibiting a 105-fold greater affinity for Ca2+ .
别名:
四钠盐 BAPTA, 1,2-o-氨基苯氧基)乙烷-N,N,Nʹ,Nʹ-四乙酸,4Na
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H20N2O10 · 4Na
分子量:
564.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.25
品質等級
形狀
solid
反應適用性
reagent type: chelator
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
off-white
溶解度
water: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C22H24N2O10.4Na/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32;;;;/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32);;;;/q;4*+1/p-4
InChI 密鑰
ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
一般說明
Ca2+螯合剂对Ca2+(110 nM)的亲和力比对Mg2+的亲和力高105倍。BAPTA与Ca2+络合后,pH值>6.0时的紫外光谱从254 nm变为279 nm。由于其对pH值不敏感,因此可用于分光光度法监测细胞外Ca2+水平,尤其是瞬态现象。已用于测量和控制鸡蛋,嗜铬细胞,肌肉细胞,视网膜细胞和胰腺细胞中Ca2+的水平。与某些甲臜染料结合使用,BAPTA可用于Mg2+的比色测定。在体外对兴奋性毒性损伤和自发性复发性惊厥发作有神经保护作用,如癫痫。
警告
毒性:刺激性(B)
重構
复溶后,分装,用惰性气体吹扫,然后冻存(-20°C)。为了增加溶液的稳定性,储存在高pH值(>10)下。储备液可在-20°C最长稳定1个月。
其他說明
DeLorenzo, R.J., et al. 1998.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 95, 14482.
Li, L., et al. 1995.J. Cell Physiol.163, 105.
Tymianski, M., et al. 1994.J. Neurophysiol.72, 1973.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3