主要文件
1.93710
Supelco
硝酸锶
EMPLURA®
别名:
Strontium nitrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sr(NO3)2
CAS号:
分子量:
211.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI key
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Flame over circleCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1