文件
1.93704
Supelco
钨酸钠二水合物
EMPLURA®
别名:
Sodium tungstate dihydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2O4W · 2H2O
CAS号:
分子量:
329.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI 密鑰
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2