文件
1.93670
Supelco
氟化钠
EMPLURA®
别名:
Sodium fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
FNa
CAS号:
分子量:
41.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1