文件
1.93654
Supelco
亚硝酸钠
EMPLURA®
别名:
Sodium nitrite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
NNaO2
CAS号:
分子量:
69.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3