Key Documents
1.93614
Supelco
磷酸三钠十二水合物
EMPLURA®
别名:
tri-Sodium phosphate dodecahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na3O4P · 12H2O
CAS号:
分子量:
380.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1