主要文件
1.93400
Supelco
硫酸
~98%, EMPLURA®
别名:
Sulfuric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2SO4
CAS号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352322
蒸汽密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸汽压
1 mmHg ( 146 °C)
产品线
EMPLURA®
方案
~98%
表单
liquid
浓度
≤100%
pH值(酸碱度)
0.3 (25 °C, 49 g/L)
沸点
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C (-4 °F)
溶解性
water: soluble
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
1.93400.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93400.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93400.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 2
1.93400.9031: 25 L , Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1