應用
蛋白酶体的细胞可渗透,有效和特异性不可逆抑制剂。新颖的作用机制。阻断蛋白酶体的胰凝乳蛋白酶样,胰蛋白酶样和PGPH活性。以无毒剂量调节抗原呈递。在小鼠耳炎测定和体外NF-kB抑制中显示体内抗炎活性。该产品并不无菌。
生化/生理作用
抑制剂种类:蛋白质酶抑制剂
蛋白质靶标:RPS27A
儲存和穩定性
在-20°C下保存1年。储备液在-20°C下保存3个月。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 164(12), 6147-6157 (2000-06-08)
The complete inhibition of proteasome activities interferes with the production of most MHC class I peptide ligands as well as with cellular proliferation and survival. In this study we have investigated how partial and selective inhibition of the chymotrypsin-like activity