主要文件
171257
Millipore
氨苄青霉素,钠盐,无菌过滤水溶液,经细胞培养物测试
sterile; sterile-filtered, suitable for cell culture
别名:
氨苄青霉素,钠盐,无菌过滤水溶液,经细胞培养物测试
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18N3O4S · Na
CAS号:
分子量:
371.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
无菌性
sterile; sterile-filtered
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
≤2 EU/mg Endotoxins (dry weight)
运输
wet ice
储存温度
−20°C
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
一般描述
一种抑制细菌细胞壁合成的β-内酰胺类抗生素。对革兰氏阴性细菌有活性。被内酰胺酶灭活。适用于使用氨苄青霉素抗性质粒的研究。
警告
毒性:有害(C)
外形
以100 mg/ml的水溶液形式提供。
重悬
初次融化后,等分并冷冻(-20°)。
其他说明
Nakajima, M., et al. 1994.Neurosci. Lett.176, 161.
Wu, M.H., and Yung, B.Y.1994.Eur. J. Pharmacol.270, 203.
Betzel, C., et al. 1993.Biochim.Biophys.Acta1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992.Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990.J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990.Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R.1985.Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem. 21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975.J. Med. Chem.18, 1175.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2