文件
1.70204
Supelco
锑标准液
traceable to SRM from NIST Sb₂O₃ in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sb Certipur®
别名:
Nota 1 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
產品線
Certipur®
技術
AAS: suitable
密度
1.033 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
相关类别
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
應用
锑标准溶液可用作校准标准品,用于通过电热原子吸收光谱法测定环境样品中的痕量锑。
分析報告
1000 mg/L 锑的 2 mol/L 盐酸溶液,由高纯度Sb2O3、HCl 和水制备
其他說明
因监管原因在美国和加拿大受阻
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
EVALUATION OF ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY FOR TRACE DETERMINATION OF ANTIMONY IN DIFFERENT ENVIRONMENTAL SAMPLES USING CHEMICAL MODIFICATION
Hagarova I, et al.
Fresenius Environmental Bulletin, 20, 2710-2715 (2011)
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.