主要文件
16-455
Sigma-Aldrich
磷酸丝氨酸抗体,克隆4A4,HRP偶联物
clone 4A4, Upstate®, from mouse
别名:
4A4, anti-phosphoserine, phosphoserine antibody, pan-phosphoserine
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
peroxidase conjugate
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
4A4, monoclonal
种属反应性(根据同源性预测)
all
制造商/商品名称
Upstate®
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pSer)
一般描述
将蛋白质磷酸化鉴定为一种调节机制,起源于1950年代中期Fischer和Krebs的研究,后来使他们获得了1992年的诺贝尔奖。它是调节多种细胞过程的主要机制,包括细胞分裂、蛋白质合成、转录调控和神经传递。任何给定底物的稳态磷酸化均受激酶和磷酸酶的相反活性控制。现在认为,所有真核细胞蛋白中有三分之一磷酸化,并且95%以上磷酸化事件发生在丝氨酸和苏氨酸残基上。
特异性
可识别含有磷酸丝氨酸残基的蛋白,无论其来源如何。
免疫原
KLH偶联磷酸丝氨酸。
表位:磷酸丝氨酸
应用
研究子类别
常规翻译后修改
研究类别
信号传导
磷酸丝氨酸抗体(克隆4A4)是一种针对磷酸丝氨酸的抗体,可用于WB。
质量
通过蛋白质印迹法对胰岛素处理的人HEK293细胞的RIPA裂解液进行了常规评估。
目标描述
变化
外形
100 μL蛋白G纯化小鼠IgG1,溶于含有0.05% Kathon®和HRP稳定化合物的PBS中。如果在10 mL封闭缓冲液中以1:4000的最佳浓度使用,则足以进行最少10次免疫印迹。 液体。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自发货之日起可在2-8°C保存6个月。
注意:不可冷冻。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
法律信息
Kathon is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
A Po et al.
Oncogene, 36(32), 4641-4652 (2017-04-04)
Aberrant Hedgehog/GLI signaling has been implicated in a diverse spectrum of human cancers, but its role in lung adenocarcinoma (LAC) is still under debate. We show that the downstream effector of the Hedgehog pathway, GLI1, is expressed in 76% of
Laura Antonucci et al.
International journal of oncology, 54(2), 505-514 (2018-11-30)
The aberrant activation of hedgehog (HH) signaling is a leading cause of the development of medulloblastoma, a pediatric tumor of the cerebellum. The FDA‑approved HH inhibitor, Vismodegib, which targets the transmembrane transducer SMO, has shown limited efficacy in patients with