主要文件
1.50673
Supelco
Purospher® STAR Phenyl (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
别名:
Purospher® STAR Phenyl (3 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
Purospher® STAR苯基, 3µm Hibar® HR 100-2.1, L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L11
产品线
Purospher®
特点
endcapped: no
包装
1 ea of
标记范围
12.5% Carbon loading
参数
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
技术
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
10 cm × 2.1 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
Phenyl bonding phase
粒径
3 μm
孔径
120 Å pore size
工作pH范围
1.5-10.5
分离技术
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
储存温度
no temp limit
一般描述
Purospher®STAR Phenyl, 3 µm UHPLC柱是RP-8或RP-18柱的最佳替代品,用于分离芳香化合物和含芳香基化合物。Purospher® STAR Phenyl 可通过多种不同机制截留分析物,包括分析物上离域电子重叠和固定相苯基的ο-ο 相互作用,以及通过流动相和疏水芳基-烷基之间的分离。我们的Purospher® STAR Phenyl 柱基于高纯度二氧化硅颗粒,其为碱性化合物带来对称峰,以及高稳定性和良好的可再现性。此外,采用Purospher® STAR Phenyl 柱疏水化合物的洗脱速率比用 C-18 柱快得多。Purospher® STAR Phenyl,3 µm Hibar® HR 100-2.1是一种即用型UHPLC色谱柱,适合连接任何HPLC系统,其稳定压力为1000bar。 该色谱柱尺寸为100 mm长 x 2.1 mm内径,是UHPLC快速分离复杂样品的最佳选择,可节省大量溶剂并改善灵敏度。与4、4.6 或3 mm内径柱相比,2.1 mm内径色谱柱可实现更具可持续性的分离,因为色谱分离所用的溶剂显著减少。了解更多关于Purospher® STAR HPLC 和UHPLC 柱的信息了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
应用
用于分离抗生素、芳香胺、类黄酮、酮类、核苷、PAH、肽类、防腐剂、 类固醇、代谢类固醇和甜味剂。
特点和优势
  • 超纯二氧化硅(99.999%)实现良好的峰对称性
  • 高分离效率
  • 对芳香化合物的灵敏度增加
  • 适用于高水性流动相
  • 适用于LC-MS应用
法律信息
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany