文件
1.50631
Supelco
Purospher® STAR Phenyl (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC Column
别名:
Purospher® STAR Phenyl (3 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Purospher® STAR Phenyl, 3µm Hibar® RT 150-3, L × I.D. 150 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC column
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L11
產品線
Purospher®
特點
endcapped: no
包裝
1 ea of
標籤範圍
12.5% Carbon loading
參數
400 bar pressure
65 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
15 cm × 3 mm
表面積
330 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
Phenyl bonding phase
粒徑
3 μm
孔徑
120 Å pore size
工作pH值範圍
1.5-10.5
分離技術
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
Purospher®STAR Phenyl, 3 µm UHPLC柱是RP-8或RP-18柱的最佳替代品,用于有效分离芳香化合物和含芳香基化合物。Purospher® STAR Phenyl 可通过多种不同机制截留分析物,包括分析物上离域电子重叠和固定相苯基的ο-ο相互作用,以及通过流动相和疏水芳基-烷基之间的分离。我们的Purospher® STAR Phenyl 柱基于高纯度二氧化硅颗粒,其为碱性化合物带来对称峰,以及高稳定性和良好的可再现性。此外,采用Purospher® STAR Phenyl柱疏水化合物的洗脱速度远大于采用C-18柱。Purospher® STAR Phenyl,5 m Hibar® RT 150-3是一种即用型 HPLC柱,适用于连接至任何HPLC系统。该色谱柱尺寸为150 mm长 x 3 mm内径,是HPLC分离复杂样品的最佳选择。与4 或4.6 mm 内径柱相比,3 mm 内径色谱柱可实现更具可持续性的分离,因为色谱分离所用的溶剂更少。了解有关Purospher® STAR HPLC 和 UHPLC柱的更多信息了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
應用
用于分离抗生素、芳香胺、类黄酮、酮类、核苷、PAH、肽类、防腐剂、 类固醇、代谢类固醇和甜味剂。
特點和優勢
  • 超纯二氧化硅(99.999%)实现良好的峰对称性
  • 高分离效率
  • 对芳香化合物的灵敏度增加
  • 适用于高水性流动相
  • 适用于LC-MS应用
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
小分子为离子和化合物,分子量通常低于900道尔顿。这类化合物可使用柱化学性质各异的硅胶颗粒型或整体型固定相,通过HPLC、UHPLC和LC-MS等方法有效分离和分析。