主要文件
1.50442
Supelco
SeQuant® ZIC®-HILIC 100Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
别名:
两性离子亲水相互作用液相色谱HPLC柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
柱長度 × 內徑:
15 cm × 2.1 mm
粒徑:
3.5 μm
基質活性組:
ZIC-HILIC bonding phase
孔徑:
100 Å pore size
基質:
fully porous particle
产品名称
SeQuant® ZIC-HILIC 3.5µm,100Å 150 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
材料
PEEK-lined stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L114
產品線
SeQuant®
特點
endcapped: no
參數
550 bar pressure
70 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
15 cm × 2.1 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
ZIC-HILIC bonding phase
粒徑
3.5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值
2-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
SeQuant® ZIC®-HILIC 柱 用于截留和分离所有类型的极性和亲水化合物,适用于高选择性、可复制、稳定的色谱分析。 二氧化硅基ZIC®-HILIC吸附剂有键合的固定相,该固定相由高极性永久两性离子组成。1:1 两性离子电荷平衡有利于分析选择性,使得ZIC®-HILIC 柱总体呈电中性,具有重要的弱离子相互作用。方法开发过程中不依赖于pH的永久两性离子有利于调节ZIC®-HILIC柱的选择性,确保洗脱剂优化过程中只有分析物(而不是柱)受到影响。100 Å的孔径使该柱特别适合于HILIC条件下极性小分子的分离。柱尺寸为150 mm 长x 2.1 mm内径,是以低滞留体积的UHPLC 或优化的HPLC仪器分离极性化合物的最佳选择。由于其有利的截留特性和稳定的性能,SeQuant® HILIC 柱备受全球无数实验室的青睐。例如,美国食品药品管理局推荐将SeQuant® ZIC®-HILIC 用于分析三聚氰胺和相关物质。SeQuant® HILIC柱具有良好的稳定性和低流失。这些特点令其特别适用于LC-MS应用,在这种应用中高背景噪音会导致信号抑制和对定量测定的干扰,同时增加仪器磨损。高稳定性令这些高效的HILIC柱受到传统HPLC应用的青睐。了解更多Supelco HPLC 柱系列和方法开发的信息:手册:HPLC 和 UHPLC Column 柱选择指南 手册:HPLC实用指南- 方法开发指南
應用
  • Synthesis of weak cation exchange/C(18) bifunctional magnetic polymers: 本文验证了它们在血浆中草铵膦及其代谢物的预处理和测定中的适用性,增强了生物分析应用(Sun D, Xu Z, 2024)。
  • Highly sensitive measurement of underivatized phosphoenolpyruvate: 利用 EDTA 辅助 HILIC-MS 准确检测生物样品——这对代谢研究至关重要(Shen D, Wang N, 2024)。
  • Comparison of RP, HILIC, and PGC columns for toxicometabolomics: 评估用于生物医学中全面代谢分析的不同色谱技术(Hemmer S, Meyer MR, 2024)。
分析報告
理论塔板数(N/m)(胞嘧啶): ≥ 90000
对称性(胞嘧啶):0.95 - 1.40
法律資訊
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany